Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 1
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
136.68€ - 151.98€
Spécification
Description | 100/Bte, 90 g/m2 |
---|---|
Épaisseur du film | 0.19 mm |
Format | Sheet |
Qualité | FN 1 |
Matériau | Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962790
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-501-400400N |
400 mm x 400 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15972790
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-501-470580N |
470 mm × 580 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
100/Bte, 90 g/m2 | |
Sheet | |
Cotton Linters (> 98 % alpha-cellulose; < 0.04 % ash) |
0.19 mm | |
FN 1 |