Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 100
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-527-580680K
Informations supplémentaires : Poids : 3.84500kg
Code produit. 15962810
  • 336.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
  • Qualité de papier très pure
  • Idéal pour le transfert et la chromatographie
  • Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
Spécification
580 mm x 680 mm
Feuille
FN 100
50/Bte, 195 g/m2
0,35 mm
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres)