Learn More
RETSCH Bols de broyage en acier chromé
445.00€ - 878.74€
Spécification
Type de produit | Bol de broyage |
---|---|
Capacité (métrique) | 25 ml |
Matériau | Acier chromé |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10512062
|
RETSCH
01.462.0237 |
Pour broyeur mélangeur MM 301 |
878.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10034310
|
RETSCH
02.462.0052 |
Pour MM 200 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Bols et billes pour vibro-broyeurmm200,mm400, Cryomill• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• MM400
Spécification
Bol de broyage | |
25 ml | |
Acier chromé |