Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10044103
206.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10060-12-5
Cl3CrH12O6
266.44
MFCD00149660
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
104957
CHEBI:53442
trichlorochrome ; hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10060-12-5
Cl3CrH12O6
266.44
MFCD00149660
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
104957
CHEBI:53442
trichlorochrome ; hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 83.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire [Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O
Merck Index 14, 2222
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in acetone,practically insoluble in ether
Poids de la formule 266.44
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Récipient en plastique