Learn More
Sélénure de chrome, poudre noire, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392208
183.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12053-13-3
CrSe
130.967
MFCD00049885
UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
chromium selenide, chromium ii selenide
82886
séléniure de chrome
[Cr]=[Se]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
12053-13-3
CrSe
130.967
MFCD00049885
UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
chromium selenide, chromium ii selenide
82886
séléniure de chrome
[Cr]=[Se]
It is used in semiconductor, chemical vapor deposition (CVD) and physical vapor deposition (PVD) display and optical applications. It is used for coating solar energy or fuel cells and flip-chip applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chromium selenide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 130.96