Learn More
Étalon de chrome pour ICP, 10 000μ g/ml dans 5% HNO3 , SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Cr | 10 000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium Standard |
% min. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
% max. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
Qualité | Assurance |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Matrix Concentration Cat. No.2-5% HNO3 1000μg/mL PLCR2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl 1000μg/mL PLCR1-2X 10,000 PLCR1-3XH2O 1000μg/mL PLCR9-2X 10,000 PLCR9-3X |
Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Certificat d’analyse | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
Solvant ou matrice | 5% HNO3 |
Quantité | 125 mL |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 10,000
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: chromium(III) nitrate nonahydrate, nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire