Learn More
Oxyde de chrome(VI), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012570
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
trioxochrome
O=[Cr](=O)=O
This item is not returnable. View return policy
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
1333-82-0
CrO3
99.99
MFCD00010952
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
14915
CHEBI:48240
trioxochrome
O=[Cr](=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chromium(VI) oxide
Point de fusion 196.0°C
Couleur Violet-rouge
Forme physique Cristaux ou granulés
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Iodometry)
Formule linéaire CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Merck Index 15, 2239
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Poids de la formule 99.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.7
Densité 2.7000g/mL