Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2B, 97 %
Catalog Number p-7045610
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
548-80-1
C16H9N3Na2O10S2
513.36
MFCD00003951
MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Acid Red 176; C.I. 16575
44135472
[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
548-80-1
C16H9N3Na2O10S2
513.36
MFCD00003951
MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Acid Red 176; C.I. 16575
44135472
[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2B
Point de fusion >300°C
Beilstein 4109733
Merck Index 14,2240
Nom IUPAC disodium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Poids de la formule 513.37
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 25 g