Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2R, pure
Catalog Number p-92600
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4197-07-3
C16H10N2Na2O8S2
468.36
MFCD00003955
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
44135388
disodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
4197-07-3
C16H10N2Na2O8S2
468.36
MFCD00003955
XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
44135388
disodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2R
Beilstein 16, 301
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 468.35
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 360 min. (509nm, water)
Couleur Marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromotrope 2R
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.