Learn More
Eau Chromplete™, HPLC/GC et spectrométrie, Thermo Scientific™
Catalog Number 15930721
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
eau
O
7732-18-5
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
962
CHEBI:15377
eau
O
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’eau Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, CCM, aux ACS et à la spectrophotométrie.
L’eau Chromplete convient à une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance ≤ 0.01, ≤ 0.005
Nom chimique ou matériau Water
pH 5.5-7.0
Couleur ≤5APHA
% min. CAS 0.99
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Poids de la formule 18.01
Qualité Gradient HPLC, GC, pesticide, spectrophotométrie, ACS
Conditionnement Verre ambré
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide