missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHST9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CHST9 |
---|---|
Concentration | 0.16 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16841204
|
Proteintech
13135-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16831204
|
Proteintech
13135-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sulfate groups in carbohydrates confer highly specific functions on glycoproteins, glycolipids, and proteoglycans and are critical for cell-cell interaction, signal transduction, and embryonic development. Sulfotransferases, such as CHST9, carry out sulfation of carbohydrates (Hiraoka et al., 2001 ).Spécification
CHST9 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q76EC5, Q7L1S5 | |
291770, 71367, 83539 | |
CHST9 Fusion Protein Ag3874 | |
Primary | |
-20°C | |
CHST9 |
0.16 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CHST9, GalNAc 4 O sulfotransferase 2, GalNAc 4 ST2, GALNAC4ST 2 | |
Chst9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |