missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 13135-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831204

  • 325.38€ / 150µL
Expédition estimée: 30-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Sulfate groups in carbohydrates confer highly specific functions on glycoproteins, glycolipids, and proteoglycans and are critical for cell-cell interaction, signal transduction, and embryonic development. Sulfotransferases, such as CHST9, carry out sulfation of carbohydrates (Hiraoka et al., 2001 ).
Spécification

Spécification

CHST9
Polyclonal
Unconjugated
CHST9
CHST9, GalNAc 4 O sulfotransferase 2, GalNAc 4 ST2, GALNAC4ST 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
291770, 71367, 83539
-20°C
Liquid
Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q76EC5, Q7L1S5
Chst9
CHST9 Fusion Protein Ag3874
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions