Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de plaques à agitateur chauffant Cimarec+™
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation, d’une fiabilité exceptionnelle et de performances thermiques pour vos protocoles courants.
Marque: Thermo Scientific™ SP88857107
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Notre nouvelle gamme d’agitateurs chauffants numériques Thermo Scientific™+Cimarec+™ offre à vos protocoles courants un contrôle précis de l’agitation, une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Céramique | |
1 cordon d’alimentation | |
230 V, 50/60 Hz | |
9.7 cm | |
50 / 60 Hz | |
33 cm | |
Agitateurs, Plaques chauffantes | |
Royaume-Uni |
230 V | |
5.1 kg | |
18.4 x 18.4 cm | |
540 °C (température max.) | |
20.8 cm | |
5.1 kg | |
Square | |
50 à 1,500 tr/min |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.