Learn More
CIP29 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CIP29 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815144
|
Proteintech
15798-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805144
|
Proteintech
15798-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that is upregulated in response to various cytokines. The encoded protein may play a role in cell cycle progression. A translocation between this gene and the myeloid/lymphoid leukemia gene, resulting in expression of a chimeric protein, has been associated with acute myelomonocytic leukemia. Pseudogenes exist on chromosomes 7 and 8. Alternatively spliced transcript variants have been described.Spécification
CIP29 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P82979, Q498U4, Q9D1J3 | |
362819, 66118, 84324 | |
CIP29 Fusion Protein Ag8507 | |
Primary | |
-20°C | |
SARNP |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CIP29, HCC1, HSPC316, Nuclear protein Hcc 1, SARNP | |
Sarnp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |