Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciprofloxacine, 98 %
Catalog Number p-4813407
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
85721-33-1
C17H18FN3O3
331.34
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
2764
CHEBI:100241
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
85721-33-1
C17H18FN3O3
331.34
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
ciprofloxacin, ciprofloxacine, ciprobay, ciproxan, ciprofloxacina, cipro, ciprofloxacino, ciprofloxacinum, cipro iv, bacquinor
2764
CHEBI:100241
1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-pipérazine-1-ylquinoline-3-acide carboxylique
C1CC1N2C=C(C(=O)C3=CC(=C(C=C32)N4CCNCC4)F)C(=O)O
La ciprofloxacine, numéro CAS 85721-33-1, est une fluoroquinolone de deuxième génération qui présente une activité antibiotique couramment utilisée contre les organismes sensibles, principalement les bactéries à Gram-négatif.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La ciprofloxacine est considérée comme un composé synthétique à large spectre de deuxième génération présentant une activité antibiotique principalement contre les bactéries à Gram-négatif
• Elle inhibe l’ADN gyrase bactérienne et la topoisomérase IV, enzymes essentielles à la réplication de l’ADN et à la division cellulaire et provoque des ruptures de double brin dans le chromosome bactérien
Applications
• La ciprofloxacine présente plus d’activité contre les bactéries à Gram-négatif que les bactéries à Gram-positif.
•La ciprofloxacine ne présente pas de résistance croisée entre les fluoroquinolones et d’autres classes d’antibiotiques, ce qui est bénéfique dans les expériences de laboratoire lorsque d’autres antibiotiques ne sont plus efficaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ciprofloxacin
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,2313
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hot dmso,soluble in hot methanol
Poids de la formule 331.34
Pourcentage de pureté 98%