Learn More
cis-1,2 -Bis(diphénylphosphino)éthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023375
53.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
983-80-2
C26H22P2
396.41
MFCD00003046 MFCD00063219
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
2733415
C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
983-80-2
C26H22P2
396.41
MFCD00003046 MFCD00063219
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, z-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethene, cis-vinylenebis diphenylphosphine, trans-1,2-bis diphenylphosphinyl ethylene, trans-vinylenebis diphenylphosphine, z-2-diphenylphosphanyl ethenyl diphenylphosphane, dppv, phosphine, trans
2733415
C(=C\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire de synthèses organiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Point de fusion 122°C to 126°C
Quantité 1 g
Beilstein 757792
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC [(Z)-2-diphénylphosphanyl]-diphénylphosphane
Poids de la formule 396.41
Pourcentage de pureté 97%