Learn More
Cis-1,2-cyclohexanediol, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 300970010
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 1792-81-0 Poids : 0.05100kg
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10003450
  • 32.15€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
1792-81-0
116.16
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
92903
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol
C6H12O2
MFCD00064944
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
CHEBI:32329
C1CCC(C(C1)O)O
Spécification
cis-1, 2-Cyclohexanediol
Flacon en verre
98°C to 101°C
1792-81-0
C6H12O2
MFCD00064944
Solubility in water: slightly soluble in water
C1CCC(C(C1)O)O
116.16
CHEBI:32329
Flocons cristallins ou poudre
Authentic
Blanc à beige
1g
98.5% min. (GC)
C6H10(OH)2
cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
(1R,2S)-cyclohexane-1,2-diol
92903
116.16
99%
Vidéos
FDS Documents