Learn More
cis-2,3-époxybutane, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 307870050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1758-33-4 Poids : 0.02700kg Transport : UN number : 3271 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 5g
Code produit. 10033690
  • 99.86€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
1758-33-4
72.12
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
92162
CC1C(O1)C
C4H8O
MFCD00005128
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
(2R,3S)-2,3-diméthyloxirane
Spécification
cis-2, 3-Epoxybutane
−21.7°C
Flacon en verre
0.826
Marron à blanc ou violet
5g
1758-33-4
C4H8O
cis-2,3-epoxybutane, cis-2-butene oxide, cis-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, cis, cis-2-butene epoxide, cis-2-butylene oxide, butane, 2,3-epoxy-, cis, ccris 3758, 2r,3s-2,3-dimethyloxirane, meso-2,3-epoxybutane
CC1C(O1)C
72.12
72.12
97%
0.8260g/mL
Authentic
1.3820 to 1.3840
60.0°C to 61.0°C
-84°C to 83°C
97%
96% min. (corrected for H2O) (GC)
MFCD00005128
PQXKWPLDPFFDJP-ZXZARUISSA-N
(2R,3S)-2,3-diméthyloxirane
92162
Poudre
Vidéos
FDS Documents