Learn More
Acide cis-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
CAS: 22255-16-9 | C6H9NO2 | 127.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22255-16-9
Formule moléculaire C6H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 127.14
Numéro MDL MFCD03093875,MFCD05663832
Clé InChI JBDOTWVUXVXVDR-UOWFLXDJSA-N
Synonyme 3-azabicyclo 3.1.0 hexane-2-carboxylicacid, 1s,2s,5r
CID PubChem 77906410
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1[NH2+]C[C@H]2C[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Point de fusion 252.0°C to 256.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC (1R,2R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-ium-2-carboxylate
Poids de la formule 127.14
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • cis-3-Azabicyclo¢3.1.0!hexane-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.