Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque, 98 %
Catalog Number p-4228638
115.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6217-54-5
C22H32O2
328.49
MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
57417355
Acide (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoïque
CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6217-54-5
C22H32O2
328.49
MBMBGCFOFBJSGT-OBOJEMQYSA-N
57417355
Acide (4E,7E,10E,13E,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaénoïque
CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Point de fusion -44°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3(CH2CHCH)6CH2CH2COOH
Quantité 100 mg
Merck Index 15, 3443
Gravité spécifique 0.95
Synonyme cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid, 4,7,10,13,16,19-cis-docosahexaenoic acid, cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-docosahexaenoic acid, 4z-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid
Poids de la formule 328.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Huile