Learn More
cis-Dicyclohexano-18-crown-6, 98 %, mélange d’isomères syn-cis et anti-cis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-107548
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
16069-36-6
C20H36O6
372.5
MFCD00005099
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
85955
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
16069-36-6
C20H36O6
372.5
MFCD00005099
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
85955
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Note relative au nom 98%
Point de fusion 47°C to 53°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 181°C to 183°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Poids de la formule 372.5
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin