Learn More
cis-Dicyclohexano-18-crown-6, 98 %, mélange d’isomères syn-cis et anti-cis, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 277520100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 16069-36-6 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10043500
  • 143.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié: 3
Description
Description
Réactif de chélation/complexation
Spécification
Identifiants chimiques
16069-36-6
372.5
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
85955
C20H36O6
MFCD00005099
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Spécification
cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Flacon en verre
Blanc à beige
10g
16069-36-6
C20H36O6
04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
85955
Solide cristallin
Authentic
181°C to 183°C
47°C to 53°C
98%
97.5% min. (GC)
MFCD00005099
dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
372.5
372.5
98%
Vidéos
FDS Documents
Certificats