Learn More
CITED2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CITED2 |
---|---|
Concentration | 0.17 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843994
|
Proteintech
15021-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833994
|
Proteintech
15021-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
There are two isoforms of CITED2 protein and the calculated molecular weight of them are 24kDa and 28 kDa.
The protein encoded by this gene inhibits transactivation of HIF1A-induced genes by competing with binding of HIF1a to p300-CH1. Mutations in this gene are a cause of cardiac septal defects. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Spécification
CITED2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35740, Q99967 | |
10370, 114490, 17684 | |
CITED2 Fusion Protein Ag7078 | |
Primary | |
-20°C | |
CITED2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CITED2, MRG 1, MRG1, MSG related protein 1, P35SRJ | |
Cited2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |