Learn More
Anhydride citraconique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10524091
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
616-02-4
C5H4O3
112.08
MFCD00005522
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
12012
3-méthylfurane-2,5-dione
CC1=CC(=O)OC1=O
616-02-4
C5H4O3
112.08
MFCD00005522
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
12012
3-méthylfurane-2,5-dione
CC1=CC(=O)OC1=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Citraconic anhydride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 6°C to 7°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2450g/mL
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4700 to 1.472
Quantité 250 g
Beilstein 17, 440
Gravité spécifique 1.245
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 112.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Citraconic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .