Learn More
Anhydride citraconique, 98 %, Acros Organics
17.60€ - 227.80€
Identifiants chimiques
N° CAS 616-02-4
Formule moléculaire C5H4O3
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Numéro MDL MFCD00005522
InChI Key AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
PubChem CID 12012
IUPAC Name 3-méthylfurane-2,5-dione
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10006303 FDS Afficher les documents Acros Organics
154790250
25g Flacon en verre 17.60€
25g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10685202 FDS Afficher les documents Acros Organics
154791000
100g Flacon en verre 34.20€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 09-03-2020
10524091 FDS Afficher les documents Acros Organics
154792500
250g Flacon en verre 67.70€
250g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 09-03-2020
10014103 FDS Afficher les documents Acros Organics
154790010
1kg Flacon en verre 227.80€
1kg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 5 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Spécification
Identifiants chimiques
616-02-4
112.08
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
12012
CC1=CC(=O)OC1=O
C5H4O3
MFCD00005522
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
3-méthylfurane-2,5-dione
Spécification
Citraconic anhydride
101°C
Flacon en verre
1.245
Incolore à jaune
25g
616-02-4
C5H4O3
17, 440
Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
CC1=CC(=O)OC1=O
112.08
112.08
98%
1.2450g/mL
Authentic
1.4700 to 1.472
213°C
6°C to 7°C
98%
98%
MFCD00005522
citraconic anhydride, 2,5-furandione, 3-methyl, 2-methylmaleic anhydride, methylmaleic anhydride, 3-methylmaleic anhydride, citraconic acid anhydride, monomethylmaleic anhydride, maleic anhydride, methyl, 2-methylmaleicanhydride, unii-105np7pmxx
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
3-méthylfurane-2,5-dione
12012
Liquide
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Citraconic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .