Learn More
Citral, 95 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-93213
16.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Citral
Point de fusion -10°C
Couleur Jaune
Densité 0.8890g/mL
Point d’ébullition 229°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Indice de réfraction 1.4860 to 1.49
Quantité 5 mL
Merck Index 15, 2321
Gravité spécifique 0.889
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citral, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.