Learn More
Acide citrique monohydraté, pour l’analyse des acides aminés, Fisher Chemical
Marque:  Fisher Chemical C/P330/60
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 5949-29-1 Poids : 1.00000kg
Code produit. 10020050
Quantité Prix
1 62.60€ / 1kg
4 58.49€ / 1kg
Expédition estimée
12-10-2020
Spécification
Spécification
5949-29-1
149972
Solide
135°C
Blanc
C6H8O7·H2O
210.15g/mol
Récipient de poudre en plastique
1.8
1kg
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Acide citrique monohydraté
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
FDS Documents