Learn More
Acide citrique monohydraté, pour l’analyse des acides aminés, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Spécification
pH | 1,8 |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Formule moléculaire | C6H8O7·H2O |
Poids de la formule | 210.15g/mol |
Quantité | 500 g |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citric acid monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.