Learn More
Acide citrique monohydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
83.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
43.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
96.99 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
43.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
96.99 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
5kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
C6H8O7.H2O, numéro CAS -5949-29-1, 5 kg, blanc, 210,15 g/ mol, 135°C, 149972, récipient en plastique, 1,8, solide
Spécification
pH | 1,8 |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Poids de la formule | 210.15g/mol |
Quantité | 1kg |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citric acid monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid