Learn More
Acide citrique, sel trisodique98 %, anhydre, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593407
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
68-04-2
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00012462
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
6224
CHEBI:53258
Trisodium ;2 -hydroxypropane-1,2,3 -tricarboxylate
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
68-04-2
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00012462
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
6224
CHEBI:53258
Trisodium ;2 -hydroxypropane-1,2,3 -tricarboxylate
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Citric acid, trisodium salt
Point de fusion 300,0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 290°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).
Poids de la formule 258.07
Pourcentage de pureté 0.98
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline