Learn More
Citronellol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030770
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
106-22-9
C10H20O
156.27
MFCD00002935
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
8842
CHEBI:50462
3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
CC(CCC=C(C)C)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Citronellol
Note relative au nom 95%
Couleur Incolore
Densité 0.8540g/mL
Point d’ébullition 222.0°C
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4580
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 451
Merck Index 15, 2329
Gravité spécifique 0.854
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citronellol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.