Learn More
Thermo Scientific™ Film (film à rayons X) CL-XPosure™
Capturez les résultats des transferts Western basés sur ECL et d’autres dosages de protéines chimiluminescentes ou d’acides nucléiques à l’aide de ce film radiographique bleu clair à un prix abordable.
Marque:  Thermo Scientific™ 34099
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10005993
  • 588.00€ / 100 feuilles
Expédition estimée
22-07-2020
Description
Description
Thermo Scientific Pierce Film CL-XPosuredétection des isotopes S35, P32, C14détection de la chemiluminescencehaute sensibilité, très bon contraste et vitesse moyennecouleur bleulongueur x largeur 35cm x 40cmLe lot de 100
Spécification
Spécification
Film CL-XPosure, 35 x 40 cm (14 x 17 in)
100 feuilles