Learn More
Sampling Systems™ Récipients à pince
Les récipients à pince Sampling Systems™ sont parfaits pour les applications hygiéniques exigeantes car ils sont fabriqués en acier inox de haute qualité.
Marque:  Sampling Systems™ A566-05
Informations supplémentaires : Poids : 5.95820kg
Code produit. 15869691
  • 605.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
  • Récipients polyvalents
  • 316 l acier inoxydable
  • Intérieur sans fissure
  • Fourni avec couvercle, pince et joint en silicone (qualité acceptée par la FDA)
  • Couvercle à trois pinces de diamètre large de 100 mm BS 4825-3
  • Finition satinée
  • Poignées latérales
  • Le col a un angle de 60° pour faciliter le déchargement des poudres
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (316L)
180 mm
Couvercle, pince et joint en silicone
5 L
262 mm