Learn More
Merck Pièces de rechange et accessoires pour filtres à vide en verre pour microanalyse 25 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck XX1012503
107.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.85230kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Non autoclavable | |
Aluminium anodisé | |
Pince à ressort |
Filtre à vide en verre de 25 mm pour microanalyse | |
Non stérile | |
25 mm |