Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe A, graduation bleue, avec pied en plastique
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe A, à graduation bleue, avec pied en plastique, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2270193
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Avec bec verseur et pied en plastique, graduation circulaire avec mise en évidence des points principaux
- Graduation bleue
- Conformité certifiée, avec informations de lots datées
- Conformes aux normes DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Rond | |
±5 ml | |
A | |
470 mm | |
verre | |
10 ml |
DIN EN ISO 4788 | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée | |
Bleu | |
1000 ml | |
5 |