Learn More
Hirschmann™ Pipettes de mesure graduées en marron USP de classe A
Fournies avec un certificat d’identification de lots daté USP pour l’uniformité.
Marque: Hirschmann™ 110017027
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Avec de l’encre de coloration argentée pour les marquages indélébiles
- Marques de graduation marrons
- Graduation circulaire du point principal
- Graduées pour basculer
- Fabriqué en verre sodocalcique AR™ avec une surface lisse et non poreuse
- Disponible en plusieurs volumes
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
Oui | |
0,2 ml | |
25 ml | |
Pipette de mesure |
A | |
Précision volumétrique du pipetage | |
Marron | |
0,05 mL | |
450 plusmn; 5 mm |