Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ avec certificat USP fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes.
Marque: BRAND™ 30608
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Marquage DE-M de classe AS
- Délai de réponse : 5 secondes
- Comprend un certificat de lot USP.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel USP.
Spécification
plusmn;0,01 ml USP | |
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
6/boîte | |
6 ml | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
Oui | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
Marquage DE | |
Orange | |
400 mm |