Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
Marque:  Hirschmann™ 1341148
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 11700794
  • 45.30€ / 6 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 648
  • Un trait, graduation bleue
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
AS
Oui
6/boîte
3 ml
Pipette volumétrique
AR-GLAStrade;
Bleu
0,01 mL
350 mm