Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™, classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™, classe AS, sont dotées d’une graduation bleue.
Marque: Hirschmann™ 1341175
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Un trait, graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
6/boîte | |
50 ml | |
Pipette volumétrique |
AR-GLAStrade; | |
Blue | |
0,05 mL | |
550 mm |