Learn More
Hirschmann™ Éprouvettes de mesure de classe B, graduation indélébile bleue
Excellentes pour une mesure de liquides et un transfert de fluides de précision en laboratoire. Les éprouvettes de mesure Hirschmann Instruments™ de classe B, à graduation indélébile bleue, sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
21.00€ - 152.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Class | B |
Matériau | verre |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738021
|
Hirschmann™
2230160 |
10 ml |
21.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748021
|
Hirschmann™
2230170 |
25 ml |
22.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758021
|
Hirschmann™
2230175 |
50 ml |
36.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11812861
|
Hirschmann™
2330175 |
50 ml |
49.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768021
|
Hirschmann™
2230180 |
100 ml |
38.40€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778021
|
Hirschmann™
2230186 |
250 ml |
68.05€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788021
|
Hirschmann™
2230190 |
500 ml |
108.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10573661
|
Hirschmann™
2230193 |
1000 ml |
89.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10668051
|
Hirschmann™
2230194 |
2000 ml |
152.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796482
|
Hirschmann™
2230154 |
5 ml |
22.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec bec verseur, traits de subdivision
- Graduation indélébile bleue
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN EN ISO 4788 | |
B | |
verre |