Learn More
Kartell™ Béchers gradués de forme basse de classe B
Catalog Number 10719661
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Les béchers gradués de forme basse Kartell™ de classe B utilisent des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
  • Transparent
  • Bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes moulées dans le bécher
  • Peut résister à des températures allant jusqu’à 170°C pendant de courtes périodes
  • Convient aux applications avec des aliments
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 88mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PMP
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 119mm
Quantité 12Pack
Type Bécher
Autoclavable Autoclavables
Graduated Oui
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 7056 - 1981 (E) et BS 5404 Partie 1.
Scale Échelle graduée moulée permanente
Modèle Forme basse