Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe E2 avec certificat d’étalonnage COFRAC
Étalonnent les poids des classes de précision inférieures et sont utilisés avec les instruments de pesée de classe I. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de classe E2 sont destinées à être utilisées avec des poids de classe F1.
Marque:  Zwiebel™ PBI23878
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11715193
  • 500.32€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
    Spécification
    Spécification
    100 g
    ±0,16 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale