Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI23132
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11720793
  • 197.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
  • Spécification
    Spécification
    ±0,20 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision