Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe F1
Marque: Zwiebel™ PBI23143
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Série de poids 1mg à 5kg en coffret bois• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Acier inox non magnétique, poli miroir
• Tolérances des poids, p. 977
• Série de poids non certifiés
• Série F1 certifiée
Spécification
1 à 50 g | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |