Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe F1
Marque:  Zwiebel™ PBI23158
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11740833
  • 668.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Série de poids 1mg à 5kg en coffret bois
• Certificat d'étalonnage COFRAC
• Acier inox non magnétique, poli miroir
• Tolérances des poids, p. 977
• Série de poids non certifiés
• Série F1
Spécification
Spécification
1 à 500 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision