Learn More
Zwiebel™ Poids de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
169.60€ - 170.66€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710623
|
Zwiebel™
PBI2301T |
100 mg |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780613
|
Zwiebel™
PBI2301P |
10 mg |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720623
|
Zwiebel™
PBI2301W |
200 mg |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790613
|
Zwiebel™
PBI2301R |
20 mg |
170.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730623
|
Zwiebel™
PBI2301X |
500 mg |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700623
|
Zwiebel™
PBI2301S |
50 mg |
169.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |