Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M₂.
107.06€ - 1261.40€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |
---|
Code produit | Marque | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tolérance | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790763
|
Zwiebel™
PBI23122 |
± 5 mg |
143.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11760763
|
Zwiebel™
PBI23119 |
± 2 mg |
107.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730763
|
Zwiebel™
PBI23116 |
± 1 mg |
121.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730773
|
Zwiebel™
PBI23126 |
± 100 mg |
367.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700773
|
Zwiebel™
PBI23123 |
± 10 mg |
162.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740763
|
Zwiebel™
PBI23117 |
±1,2 mg |
116.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750773
|
Zwiebel™
PBI23128 |
± 500 mg |
1261.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740773
|
Zwiebel™
PBI23127 |
± 250 mg |
837.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780763
|
Zwiebel™
PBI23121 |
± 3 mg |
130.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750763
|
Zwiebel™
PBI23118 |
±1,6 mg |
114.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |