Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque: Zwiebel™ PBI2300X
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Poids d’étalonnage de classe M1
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Acier inoxydable | |
200 mg | |
±0,6 mg | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe III précision moyenne et de classe IV précision ordinaire |