Learn More
Zwiebel™ Kit de poids de classe M2
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids Zwiebel™ de Classe M2 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M3.
185.50€ - 355.10€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |
---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11830942
|
Zwiebel™
PBI5683C |
1 à 100 g |
301.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11800952
|
Zwiebel™
PBI5683M |
1 à 200 g |
271.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11800962
|
Zwiebel™
PBI56842 |
1 à 500 g |
355.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11840932
|
Zwiebel™
PBI56833 |
1 à 50 g |
185.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |