Learn More
Abeba™ Chaussures 1011 classiques
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Construction en cuir/microfibre.
88.22€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15646587
|
Abeba™
1011/36 |
36 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15656587
|
Abeba™
1011/37 |
37 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15666587
|
Abeba™
1011/38 |
38 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15676587
|
Abeba™
1011/39 |
39 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15686587
|
Abeba™
1011/40 |
40 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15696587
|
Abeba™
1011/41 |
41 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15606597
|
Abeba™
1011/42 |
42 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15616597
|
Abeba™
1011/43 |
43 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15626597
|
Abeba™
1011/44 |
44 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15636597
|
Abeba™
1011/45 |
45 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15646597
|
Abeba™
1011/46 |
46 |
88.22€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibre noire
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre et renfort de talon
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
1011 | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Noir | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |